A8914
Anti-Rabbit IgG (whole molecule)−Agarose antibody produced in goat
affinity isolated antibody, saline suspension
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Conjugué
agarose conjugate
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
saline suspension
Ampleur du marquage
~1 mg per mL
Technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
Matrice
Cross-linked 4% beaded agarose
Activation de la matrice
cyanogen bromide
Espaceur de matrice
1 atom
Capacité
≥0.25 mg/mL, resin binding capacity (rabbit IgG)
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable