Key Documents
A8675
Sigma-Aldrich
p-Amidinophenyl p-(6-amidino-2-indolyl)phenyl ether dihydrochloride
Powder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H19N5O · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
442.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
product name
p-Amidinophenyl p-(6-amidino-2-indolyl)phenyl ether dihydrochloride,
Forme
powder
Niveau de qualité
Composition
Dye content, ≥85%
Couleur
yellow-brown to brown
Solubilité
H2O: 10 mg/mL, clear, yellow to orange
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
Cl.NC(=N)c1ccc(Oc2ccc(cc2)-c3cc4ccc(cc4[nH]3)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C22H19N5O.ClH/c23-21(24)14-5-9-18(10-6-14)28-17-7-3-13(4-8-17)19-11-15-1-2-16(22(25)26)12-20(15)27-19;/h1-12,27H,(H3,23,24)(H3,25,26);1H
Clé InChI
FPSDFFVBCVBVKB-UHFFFAOYSA-N
Liaison
This material has a structure similar to Granular Blue (CAS No. 71431-29-3). It has been referred to in some literature as Granular Blue, a fluorescent neuronal tracer.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kuypers, H.G.J.M. and Huisman, A.M.
Adv. Cellular Neurobiol., 5, 307-307 (1984)