A8652
Stearyl arachidate
Synonyme(s) :
Arachidic acid stearyl ester
About This Item
Essai
≥98% (GC)
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-24-26-28-30-32-34-36-38(39)40-37-35-33-31-29-27-25-23-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-37H2,1-2H3
Clé InChI
XPRSWAIUFMEQLF-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable