Documents
A8521
Sigma-Aldrich
Atractyloside sodium salt
About This Item
Formule linéaire :
C30H44O16S2Na2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
770.77
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
InChI
1S/C30H46O16S2.Na.H/c1-14(2)9-22(32)44-25-24(46-48(39,40)41)23(45-47(36,37)38)20(13-31)43-28(25)42-17-10-18(27(34)35)19-7-8-30-11-16(15(3)26(30)33)5-6-21(30)29(19,4)12-17;;/h14,16-21,23-26,28,31,33H,3,5-13H2,1-2,4H3,(H,34,35)(H,36,37,38)(H,39,40,41);;
Clé InChI
HTBPGYOSNAFETO-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
An extremely toxic glycoside isolated from thistles. Inhibits oxidative phosphorylation by blocking the transfer of adenosine nucleotides through the mitochondrial membrane.
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges