Documents
A8406
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H3ClFN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Solubilité
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES 
Nc1nc(Cl)ncc1F
InChI
1S/C4H3ClFN3/c5-4-8-1-2(6)3(7)9-4/h1H,(H2,7,8,9)
Clé InChI
SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable