A8138
8-(6-Aminohexyl)aminoadenosine 3′:5′-cyclic monophosphate
~98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
~98%
Forme
powder
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NCCCCCCNc1nc2c(N)ncnc2n1[C@@H]3O[C@@H]4COP(O)(=O)O[C@H]4[C@H]3O
InChI
1S/C16H26N7O6P/c17-5-3-1-2-4-6-19-16-22-10-13(18)20-8-21-14(10)23(16)15-11(24)12-9(28-15)7-27-30(25,26)29-12/h8-9,11-12,15,24H,1-7,17H2,(H,19,22)(H,25,26)(H2,18,20,21)/t9-,11-,12-,15-/m1/s1
Clé InChI
WCWLOZYNRVLFOG-SDBHATRESA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable