Principaux documents
A7637
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-DL-allylglycine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H11NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)NC(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H11NO3/c1-3-4-6(7(10)11)8-5(2)9/h3,6H,1,4H2,2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
QTNLDKHXFVSKCF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable