A7400
D-2-Aminoadipic acid
Synonyme(s) :
(R)-2-Aminohexanedioic acid, D-Homoglutamic acid
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pf
208-210 °C (lit.)
Chaîne SMILES
N[C@H](CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t4-/m1/s1
Clé InChI
OYIFNHCXNCRBQI-SCSAIBSYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Grin2a(24409) , Grm1(24414) , Grm2(24415) , Grm6(24419)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable