Principaux documents
A7335
Sigma-Aldrich
3-Morpholinopropylamine
BioXtra
Synonyme(s) :
4-(3-Aminopropyl)morpholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H16N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
144.21
Numéro Beilstein :
105104
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
BioXtra
Impuretés
<0.0005% Phosphorus (P)
Résidus de calcination
<0.1%
Indice de réfraction
n20/D 1.4761 (lit.)
Point d'ébullition
224 °C (lit.)
Pf
−15 °C (lit.)
Densité
0.987 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): <0.05%
sulfate (SO42-): <0.05%
Traces de cations
Al: <0.0005%
Ca: <0.0005%
Cu: <0.0005%
Fe: <0.0005%
K: <0.005%
Mg: <0.0005%
NH4+: <0.05%
Na: <0.005%
Pb: <0.001%
Zn: <0.0005%
Chaîne SMILES 
NCCCN1CCOCC1
InChI
1S/C7H16N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1-8H2
Clé InChI
UIKUBYKUYUSRSM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter