A7206
α-Acetolactate Decarboxylase from Bacillus subtilis
lyophilized powder, ~60 units/mg solid
About This Item
Forme
lyophilized powder
Activité spécifique
~60 units/mg solid
Pf
183-188 °C (dec.)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Bacillus subtilis subsp. subtilis str. 168 ... alsD(936857)
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable