Principaux documents
A7061
Sigma-Aldrich
5β-Androstane-3α,17α-diol-11-one-17β-carboxylic acid 3-(β-D-glucuronide) disodium salt
Synonyme(s) :
Etiocholane-3α,17α-diol-11-one-17β-carboxylic acid 3-(β-D-glucuronide)
About This Item
Formule linéaire :
C26H36O11Na2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
570.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Contrôle du médicament
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na].CC12CCC(CC1CCC3C4CCC(O)(C(O)=O)C4(C)CC(=O)C23)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O
InChI
1S/C26H38O11.Na.H/c1-24-7-5-12(36-22-19(30)17(28)18(29)20(37-22)21(31)32)9-11(24)3-4-13-14-6-8-26(35,23(33)34)25(14,2)10-15(27)16(13)24;;/h11-14,16-20,22,28-30,35H,3-10H2,1-2H3,(H,31,32)(H,33,34);;
Clé InChI
KNMXCTWKUXBAPR-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable