Principaux documents
A6833
Sigma-Aldrich
Arg-Lys-Arg-Ser-Arg-Ala-Glu
lyophilized powder
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.32
Forme
lyophilized powder
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C35H67N17O11/c1-18(26(56)51-23(32(62)63)11-12-25(54)55)47-28(58)21(9-5-15-45-34(40)41)50-31(61)24(17-53)52-30(60)22(10-6-16-46-35(42)43)49-29(59)20(8-2-3-13-36)48-27(57)19(37)7-4-14-44-33(38)39/h18-24,53H,2-17,36-37H2,1H3,(H,47,58)(H,48,57)(H,49,59)(H,50,61)(H,51,56)(H,52,60)(H,54,55)(H,62,63)(H4,38,39,44)(H4,40,41,45)(H4,42,43,46)/t18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-/m0/s1
Clé InChI
BVKSYBQAXBWINI-LQDRYOBXSA-N
Informations sur le gène
human ... PRKG1(5592)
Amino Acid Sequence
Arg-Lys-Arg-Ser-Arg-Ala-Glu
Substrats
Substrate for cGMP-dependent protein kinase.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable