A6472
14-Acetylvirescenine from Delphinium sp.
≥99% (TLC), white, powder
About This Item
Essai
≥99% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
COC[C@@]12CC[C@H](O)[C@@]34C5C[C@@H]6[C@H](C[C@@](O)(C5[C@H]6OC(C)=O)[C@@](O)(CC13)C4N(CO)C2)OC
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Avertissement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable