A5656
(±)-Anabasine
≥90% (TLC), liquid
Synonyme(s) :
3-(2-Piperidinyl)pyridine, Neonicotine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (TLC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]25/D 0°, c = 1 in H2O(lit.)
Couleur
colorless to yellow
Température de transition
freezing point 9 °C
Solubilité
H2O: 10 mg/mL
ethanol: 50 mg/mL
Densité
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Chaîne SMILES
C1CCC(NC1)c2cccnc2
InChI
1S/C10H14N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h3-4,6,8,10,12H,1-2,5,7H2
Clé InChI
MTXSIJUGVMTTMU-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
mouse ... Chrna7(11441) , Chrnb1(11443)
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
199.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93 °C - closed cup