Key Documents
A4266
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde-d4
Synonyme(s) :
Tetradeuteroacetaldehyde
About This Item
Formule linéaire :
CD3CDO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
48.08
Numéro Beilstein :
1743039
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pression de vapeur
14.05 psi ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
347 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.3321 (lit.)
Point d'ébullition
21 °C (lit.)
Pf
-125 °C (lit.)
Changement de masse
M+4
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3/i1D3,2D
Clé InChI
IKHGUXGNUITLKF-MZCSYVLQSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-40.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-40 °C - closed cup
Cecilia Sala et al.
European journal of mass spectrometry (Chichester, England), 23(2), 64-69 (2017-06-29)
Recently, the formation of carbonyl compound within e-cigarettes usage has been reported. The aim of this study was to develop a new analytical method for the direct analysis of carbonyl compounds in vaporized liquids. Two different types of e-cigarettes and