Key Documents
A4183
Sigma-Aldrich
Apolipoprotein B amide fragment 3358-3372
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Thr-Arg-Leu-Thr-Arg-Lys-Arg-Gly-Leu-Lys-Leu-Ala-Thr-Ala-Leu-NH2
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C74H141N27O18
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1697.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Pureté
≥97% (HPLC)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)[C@@H](C)O)C(N)=O
Informations sur le gène
human ... APOB(338)
Actions biochimiques/physiologiques
Anti-proliferative peptide
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
A D Cardin et al.
Biochemical and biophysical research communications, 154(2), 741-745 (1988-07-29)
Apolipoproteins B and E of the human plasma lipoproteins are known inhibitors of lymphocyte proliferation. In this report, two synthetic peptide amides, apoB3358-3372 and apoE141-155, showed a dose-dependent inhibition of both the murine mixed lymphocyte culture reaction and the anti-T3