A4140
Aequorin from jellyfish (Aequorea sp.)
Type III, solid
About This Item
Source biologique
Aequorea sp.
Type
Type III
Forme
solid
Utilisation
mg solid sufficient for ~200 calcium assays
Composition
Protein, ~0.5% Bradford
Application(s)
detection
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable