Principaux documents
A3017
Sigma-Aldrich
Aluminum chloride hexahydrate
≥98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
AlCl3 · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.43
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pression de vapeur
1 mmHg ( 100 °C)
Essai
≥98%
Chaîne SMILES 
Cl[Al](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Al.3ClH.6H2O/h;3*1H;6*1H2/q+3;;;;;;;;;/p-3
Clé InChI
JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
Pictogrammes
Health hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Lungs
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable