Principaux documents
A2349
Sigma-Aldrich
Adenosine-3′,5′-cyclic monophosphorothioate acetoxymethyl ester, Sp-isomer
>97% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
Sp-cAMPS-AM
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H16N5O7SP
Poids moléculaire :
417.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
Pureté
>97% (HPLC)
Forme
solid
Conditionnement
vial of 1.0 μmol
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Highly membrane-permeable precursor of the phosphodiesterase-resistant protein kinase A activator sp-cAMPS (Prod. No. A-166).
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable