Principaux documents
A2177
Sigma-Aldrich
Arphamenine B hemisulfate salt hydrate
from microbial
Synonyme(s) :
(2R,5S)-5-Amino-8-guanido-4-oxo-2-p-hydroxyphenylmethyloctanoic acid
About This Item
Formule linéaire :
C16H24N4O4 · 1/2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Source biologique
microbial
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(=O)CC(Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O.NC(CCCNC(N)=N)C(=O)CC(Cc2ccc(O)cc2)C(O)=O
Arphamenines A and B, new inhibitors of aminopeptidase B, produced by bacteria.
H Umezawa et al.
The Journal of antibiotics, 36(11), 1572-1575 (1983-11-01)