Documents
A1955
Sigma-Aldrich
A-Pentasaccharide from human urine
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
α-D-GalNAc-(1→3)-[α-L-Fuc-(1→2)]-β-D-Gal-(1→4)-[α-L-Fuc-(1→3)]-D-Glc
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C32H55NO24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
837.77
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Pureté
≥90% (HPLC)
Température de stockage
2-8°C
Autres remarques
Blood group A active oligosaccharide