Principaux documents
A1685
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butanol
≥99%
Synonyme(s) :
tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2C(CH3)2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
88.15
Beilstein:
1361351
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Densité de vapeur
3 (vs air)
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
819 °F
Limite d'explosivité
9 %
Indice de réfraction
n20/D 1.405 (lit.)
pb
102 °C (lit.)
Pf
−12 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
Clé InChI
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
68.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20.5 °C - closed cup