Principaux documents
A158
Supelco
Arcaine sulfate salt
Synonyme(s) :
1,4-Diguanidinobutane sulfate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H16N6 · H2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
270.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.NC(=N)NCCCCNC(N)=N
InChI
1S/C6H16N6.H2O4S/c7-5(8)11-3-1-2-4-12-6(9)10;1-5(2,3)4/h1-4H2,(H4,7,8,11)(H4,9,10,12);(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
RWTGFMPOODRXIM-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Phedias Diamandis et al.
Nature chemical biology, 3(5), 268-273 (2007-04-10)
The identification of self-renewing and multipotent neural stem cells (NSCs) in the mammalian brain holds promise for the treatment of neurological diseases and has yielded new insight into brain cancer. However, the complete repertoire of signaling pathways that governs the