A1505
p-Amino-DL-phenylalanine
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Produits recommandés
Pf
255-258 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O.NC(Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable