Key Documents
A1433
Sigma-Aldrich
Ammonium persulfate
ACS reagent, ≥98.0%
Synonyme(s) :
AP, APS, Ammonium peroxodisulfate, Ammonium peroxydisulfate, PER
About This Item
Formule linéaire :
(NH4)2S2O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
ACS reagent
Densité de vapeur
7.9 (vs air)
Pureté
≥98.0%
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
≤0.04 meq/g Titratable free acid
Résidus de calcination
≤0.05%
Traces d'anions
chloride, chlorate (as Cl-): ≤0.001%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
Mn: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Chaîne SMILES 
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
Clé InChI
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Application
Catalyst for acrylamide gel polymerization.
Pictogrammes
Flame over circleHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges