A126
(±)-HA-966
Synonyme(s) :
(±)-3-Amino-1-hydroxy-2-pyrrolidone
About This Item
Chaîne SMILES
NC1CCN(O)C1=O
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable