A1139
β-Alanine benzyl ester p-toluenesulfonate salt
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.NCCC(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO2.C7H8O3S/c11-7-6-10(12)13-8-9-4-2-1-3-5-9;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-5H,6-8,11H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
Clé InChI
FRHWYVGCFUQMJR-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable