Principaux documents
A1085
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Tyr-Val-Ala-Glu-al
≥98% (TLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H34N4O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
506.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥98% (TLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(C)=O)C(C)C
InChI
1S/C23H32N4O8/c1-12(2)20(23(35)24-13(3)21(33)26-16(11-28)10-19(31)32)27-22(34)18(25-14(4)29)9-15-5-7-17(30)8-6-15/h5-8,11-13,16,18,20,30H,9-10H2,1-4H3,(H,24,35)(H,25,29)(H,26,33)(H,27,34)(H,31,32)
Clé InChI
LPIARALSGDVZEP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable