A1049
(±)-Abscisic acid
suitable for plant cell culture, BioReagent, ≥98.5% (HPLC)
Synonyme(s) :
(2Z,4E)-5-(1-Hydroxy-2,6,6-trimethyl-4-oxo-2-cyclohexen-1-yl)-3-methyl-2,4-pentadienoic acid, ABA, Dormin
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98.5% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | plant: suitable
Pf
186-188 °C (lit.)
Solubilité
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
Application(s)
agriculture
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(\C=C\C1(O)C(C)=CC(=O)CC1(C)C)=C\C(O)=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-10(7-13(17)18)5-6-15(19)11(2)8-12(16)9-14(15,3)4/h5-8,19H,9H2,1-4H3,(H,17,18)/b6-5+,10-7-
Clé InChI
JLIDBLDQVAYHNE-LXGGSRJLSA-N
Application
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable