Principaux documents
A0417
Sigma-Aldrich
Angiotensinogen Fragment 11-14
≥97% (HPLC)
Synonyme(s) :
Val-Ile-His-Asn
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H35N7O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
481.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Essai
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(NC(=O)C(N)C(C)C)C(=O)NC(Cc1cnc[nH]1)C(=O)NC(CC(N)=O)C(O)=O
Autres remarques
Product of the action of human kidney renin on human angiotensinogen.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
M Poe et al.
Analytical biochemistry, 140(2), 459-467 (1984-08-01)
A synthetic tetradecapeptide, H-Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-His-Leu-Val-Ile-His-Ser-OH, which corresponds to the 13 amino terminal residues of human angiotensinogen plus a carboxy terminal serine to replace a suggested site of carbohydrate attachment, has been shown to be a good substrate for human kidney renin.