Documents
A0222
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzoyl-Gly-Ala-Ala-Pro-Phe-Tyr(NO2)-Asp trifluoroacetate salt
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Anthraniloyl-Gly-Ala-Ala-Pro-Phe-3-nitro-Tyr-Asp-OH
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H49N9O14
Poids moléculaire :
903.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Pureté
≥90% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Actions biochimiques/physiologiques
Fluorometric substrate for proline-specific endopeptidase.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable