Key Documents
A0205
Sigma-Aldrich
Ala-Arg-Pro-Ala-D-Lys amide trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H44N10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
540.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97% (HPLC)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCCCN)C(N)=O
Actions biochimiques/physiologiques
A potent coronary vasodilator.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
T G Saldeen et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 23(1), 103-106 (1994-01-01)
Peptide 6A, a degradation of B beta chain of fibrinogen, is known to increase coronary and femoral blood flow. In this study, we examined the effects of peptide 32, an analogue of peptide 6A on coronary blood flow in anesthetized