A0184
Amyloid β-Protein Fragment 1-28
≥97% (HPLC)
About This Item
Essai
≥97% (HPLC)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](Cc1c[nH]cn1)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]cn2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc3ccc(O)cc3)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](Cc5ccccc5)NC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CC(O)=O)C(C)C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc6ccccc6)C(=O)N[C@@H](Cc7ccccc7)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Amino Acid Sequence
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable