94072
Phalloidin–Atto 565
suitable for fluorescence, ≥80.0% (HPLC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥80.0% (HPLC)
Forme
solid
Poids mol.
Mw 1394 g/mol
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
λ
in methanol
Absorption UV
λ: 562.0-568.0 nm Amax
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
find more information here
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Atto dyes are a series of fluorescent dyes that meet the critical needs of modern fluorescent technologies.