93815
Rhamnazin
≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
3′,7-Di-O-methylquercetin, 3′,7-Dimethylquercetin, 3,4′,5-Trihydroxy-3′,7-dimethoxyflavone, Quercetin 3′,7-dimethyl ether
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
powder
Chaîne SMILES
COc1cc(O)c2C(=O)C(O)=C(Oc2c1)c3ccc(O)c(OC)c3
InChI
1S/C17H14O7/c1-22-9-6-11(19)14-13(7-9)24-17(16(21)15(14)20)8-3-4-10(18)12(5-8)23-2/h3-7,18-19,21H,1-2H3
Clé InChI
MYMGKIQXYXSRIJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable