Principaux documents
93287
Sigma-Aldrich
Chlorhydrate de Trizma®
BioUltra, for luminescence, ≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
Chlorhydrate de trométhane, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.60
Numéro Beilstein :
3675235
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161700
ID de substance PubChem :
Qualité
for luminescence
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥99.0% (AT)
Forme
powder or crystals
Impuretés
insoluble matter, passes filter test
Résidus de calcination
≤0.2% (as SO4)
Perte
≤0.2% loss on drying, 110 °C
pH
2.5-4.0 (25 °C, 4 M in H2O)
Plage de pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Pf
150-152 °C
Solubilité
H2O: 4 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Fluorescence
λex 200-600 nm; λem 300-800 nm (corresponds)
λ
4 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.12
λ: 280 nm Amax: 0.08
Chaîne SMILES 
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clé InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Easily compare specifications for Trizma HCl products with the Trizma HCl specification table.
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente d'environ 0,03 unité par °C de diminution de la température et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d'un facteur 10. Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Informations légales
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Tibor Maliar et al.
Chemistry & biodiversity, 12(11), 1678-1695 (2015-11-17)
The content of biogenic compounds and the biological activities of barley (Hordeum vulgare L.)-grain extracts was evaluated. The sufficiently large and heterogeneous set of barley genotypes (100 accessions) enabled the selection of special genotypes interesting for potential industrial, pharmaceutical, and
Yingning Zheng et al.
Analytica chimica acta, 834, 45-50 (2014-06-15)
Our present work aimed at developing a pseudo triple-enzyme cascade electrocatalytic electrochemical aptasensor for determination of thrombin with the amplification of alcohol dehydrogenase (ADH)-Pt-Pd nanowires bionanocomposite and hemin/G-quadruplex structure that simultaneously acted as NADH oxidase and HRP-mimicking DNAzyme. With the
Michiya Matsusaki et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 103(10), 3386-3396 (2015-04-09)
We developed a human skin equivalent (HSE) containing blood and lymph-like capillary networks using a cell coating technique, which is a rapid fabrication technology of three-dimensional cellular constructs by cell surface coating using layer-by-layer assembled nanofilms of extracellular matrices. The
Illana Gozes et al.
Journal of Alzheimer's disease : JAD, 40 Suppl 1, S23-S36 (2014-02-08)
NAP (NAPVSIPQ, davunetide) is a microtubule stabilizing peptide drug candidate. Here, we set out to identify NAP-like peptides that provide neuroprotection and reduce tau pathology. NAP-like peptides were derived using publically available search engines, which identified sequence homologies in the
Shao-Hua Wu et al.
Biosensors & bioelectronics, 73, 41-46 (2015-06-05)
A new gold particles modified heated copper disk electrode (Au-HCuDE) with direct current was fabricated. The hemin/G-quadruplex horseradish peroxidase-mimicking DNAzyme (HRP-DNAzyme) was self-assembled on the heated electrode and resulted in a new biosensor denoted as HRP-DNAzyme/Au-HCuDE. By controlling the temperature