Principaux documents
92326
Sigma-Aldrich
8-Hydroxyquinoline β-D-galactopyranoside
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
8-Quinolinyl-β-D-galactopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H17NO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
307.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.83
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]/D -86.0±4.0°, c = 1 in methanol
Impuretés
≤10% water
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3cccnc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C15H17NO6/c17-7-10-12(18)13(19)14(20)15(22-10)21-9-5-1-3-8-4-2-6-16-11(8)9/h1-6,10,12-15,17-20H,7H2/t10-,12+,13+,14-,15-/m1/s1
Clé InChI
BWMXDESAZVPVGR-BGNCJLHMSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Chromogenic substrate for β-D-galactosidase
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Detection of specific bacterial enzymes by high contrast metal chelate formation. Part I. 8-Hydroxyquinoline-β-D-glucoside, an alternative to aesculin in the differentiation of members of the family Enterobacteriaceae
James, A.L. and Yeoman, P.
Zentralblatt Fur Bakteriologie, Mikrobiologie Und Hygiene. 1. Abt. Originale A, Medizinische Mikrobiologie, Infektionskrankheiten Und Parasitologie = International Journal of Microbiology and Hygiene. A, Medical Microbiology, Infectious..., 188-193 (1987)