92011
Nitrile hydratase
recombinant, expressed in E. coli, ≥1.5 U/mg
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
lyophilized
Activité spécifique
≥1.5 U/mg
Température de stockage
−20°C
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Définition de l'unité
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable