91709
Trifluoroacetic acid solution
BioReagent, suitable for protein sequencing, ~25% in H2O
Synonyme(s) :
TFA
About This Item
Gamme de produits
BioReagent
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids
Concentration
~25% in H2O
Adéquation
suitable for protein sequencing
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2HF3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
Clé InChI
DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter