90A1
Leukocyte α-Naphthyl Acetate (Non-Specific Esterase) Kit
Select reagents packaged in gelatin capsules.
Forme
liquid
Durée de conservation
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
Application(s)
hematology
histology
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Composants de kit seuls
- α-Naphthyl acetate (90-6) 10 x 20
- Citrate solution (386-1) 20 mL
- Ethylene glycol monomethyl ether 25 mL
- Fast Blue RR Salt (FBS-25) 10 caps
- Mayer's Hematoxylin Solution (MHS-1) 100 mL
- TRIZMAL™ 7.6 Concentrate 50 mL
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Immune system, thymus
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup