90362
Triethylammonium phosphate solution
BioXtra, 1 M in H2O
Synonyme(s) :
Buffer solution 1 M pH 3.0, TEAP
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioXtra
Forme
liquid
Concentration
1 M in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.360
pH
2.9-3.1 (25 °C)
Densité
1.05 g/mL at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
Chaîne SMILES
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.H3O4P/c1-4-7(5-2)6-3;1-5(2,3)4/h4-6H2,1-3H3;(H3,1,2,3,4)
Clé InChI
UNXNGGMLCSMSLH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves