Principaux documents
89945
Sigma-Aldrich
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, 7-nitrobenzofurazan-labeled
BioReagent, suitable for fluorescence, ammonium salt, ≥98.0% (TLC)
Synonyme(s) :
L-β,γ-Dimyristoyl-α-cephaline, 7-nitrobenzofurazan-labeled, N-(7-Nitro-benzofurazan-4-yl)-1,2-dimyristoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, Phosphatidylethanolamine 14:0, NBD-labeled
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C39H67N4O11P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
798.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
BioReagent
Essai
≥98.0% (TLC)
Fluorescence
λex 459 nm; λem 533 nm
Adéquation
suitable for fluorescence
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP(O)(=O)OCCNc1ccc([N+]([O-])=O)c2nonc12)OC(=O)CCCCCCCCCCCCC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable