Documents
89858
Sigma-Aldrich
1-Pyrenylmethyl methanethiosulfonate
for fluorescence
Synonyme(s) :
Methanesulfonothioic acid S-(1-pyrenylmethyl) ester
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H14O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
326.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
for fluorescence
Fluorescence
λex 374 nm; λem 398 nm in 0.1 M phosphate pH 7.0
Adéquation
corresponds for coupling to thiols
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CS(=O)(=O)SCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C18H14O2S2/c1-22(19,20)21-11-15-8-7-14-6-5-12-3-2-4-13-9-10-16(15)18(14)17(12)13/h2-10H,11H2,1H3
Clé InChI
OXKQGBUJTFUGBB-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable