Principaux documents
89264
Sigma-Aldrich
Sodium succinate pH 5.5; 0.05 M − Magnesium chloride 10 mM − Cobalt(III)-hexamine 2.0 mM − Isopropanol 10% solution
Synonyme(s) :
Crystallization solution 7/Kit-No 80701
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Forme
liquid
pH
5.5±0.2 ( in neat)
Densité
0.99 g/mL at 20 °C
Température de stockage
2-8°C
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves