89204
Atto 390 NHS ester
BioReagent, suitable for fluorescence
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
ATTO-TEC GmbH
Ampleur du marquage
≥90.0%
λ
in ethanol (with 0.1% trifluoroacetic acid)
Absorption UV
λ: 377.0-383.0 nm Amax
Adéquation
suitable for fluorescence
Méthode de détection
fluorometric
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC1CC(C)(C)N(CCCC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)c3cc4OC(=O)C=C(C)c4cc13
InChI
1S/C24H28N2O6/c1-14-10-23(30)31-19-12-18-16(11-17(14)19)15(2)13-24(3,4)25(18)9-5-6-22(29)32-26-20(27)7-8-21(26)28/h10-12,15H,5-9,13H2,1-4H3
Clé InChI
ABNZEGUYPHJPQI-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable