82663
1-Pyrenedodecanoic acid
suitable for fluorescence, ≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
12-(1-Pyrenyl)dodecanoic acid
About This Item
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Fluorescence
λex 339 nm; λem 377 nm in methanol
Adéquation
suitable for fluorescence
Chaîne SMILES
OC(=O)CCCCCCCCCCCc1ccc2ccc3cccc4ccc1c2c34
InChI
1S/C28H32O2/c29-26(30)14-9-7-5-3-1-2-4-6-8-11-21-15-16-24-18-17-22-12-10-13-23-19-20-25(21)28(24)27(22)23/h10,12-13,15-20H,1-9,11,14H2,(H,29,30)
Clé InChI
JORFLUCVQONOPN-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable