78555
Phenyl-β-D-glucuronide
≥99.0% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
Phenyl-β-D-glucopyranosiduronic acid
About This Item
Produits recommandés
product name
Phenyl-β-D-glucuronide, ≥99.0% (HPLC)
Pureté
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D −87±5°, c = 1% in H2O
Impuretés
≤8% water
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H14O7/c13-7-8(14)10(11(16)17)19-12(9(7)15)18-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7-10,12-15H,(H,16,17)/t7-,8-,9+,10-,12+/m0/s1
Clé InChI
WVHAUDNUGBNUDZ-GOVZDWNOSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable