77644
ASB 14-4
≥97.0% (TLC)
Synonyme(s) :
4-{N,N-Dimethyl-N-[3-(tetradecanoylamino)propyl]ammonio}butanesulfonate, N,N-Dimethyl-N-[3-[(1-oxotetradecyl)amino]propyl]-4-sulfo1-butanaminium inner salt
About This Item
Description
zwitterionic
Pureté
≥97.0% (TLC)
Poids mol.
448.70 g/mol
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C23H48N2O4S/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-23(26)24-19-17-21-25(2,3)20-15-16-22-30(27,28)29/h4-22H2,1-3H3,(H-,24,26,27,28,29)
Clé InChI
DJYNLMBZWBLUKQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable