Key Documents
76724
Sigma-Aldrich
meso-Tetraphenyl-tetrabenzoporphine Palladium Complex
≥97.0%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C60H36N4Pd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
919.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥97.0%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Pd]1n2c3c(-c4ccccc4)c5nc(c(-c6ccccc6)c7n1c(c(-c8ccccc8)c9nc(c(-c%10ccccc%10)c2c%11ccccc3%11)c%12ccccc9%12)c%13ccccc7%13)c%14ccccc5%14
Application
Phosphorescent probe for oxygen measurements in very low concentration
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
S.A. Vinogradov et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 103-103 (1995)