Documents
71994
Sigma-Aldrich
Sodium tartrate dibasic dihydrate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonyme(s) :
L-(+)-Tartaric acid disodium salt, Disodium tartrate dihydrate, Sodium tartrate dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H4Na2O6 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
230.08
Numéro Beilstein :
6121732
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Gamme de produits
BioUltra
Pureté
≥99.0% (NT)
Activité optique
[α]20/D +26±1°, c = 10% in H2O
Impuretés
≤0.005% insoluble matter, passes filter test
pH
7.0-9.0 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Solubilité
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.025
λ: 280 nm Amax: 0.020
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
Clé InChI
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Autres remarques
Increases the rate of colchicine binding to tubulin; Acid phosphatase inhibitor
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Colchicine-binding properties of the hepatic tubulin/microtubule system.
R B Jennett et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 204(1), 181-190 (1980-10-01)
Gross characterization of acid phosphatase in the preen gland of pigeon Columba livia Gmelin.
M Chowdhury et al.
Indian journal of experimental biology, 16(6), 691-693 (1978-06-01)